missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1,4-Diphenoxybenzene, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ A14864.22

Dettagli aggiuntivi : CAS : 3061-36-7 Peso : 0.10000kg

Quantità 100g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11404220

  • 451.00€ / 100g


Spedizione stimata
22-04-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

3061-36-7
262.308
UVGPELGZPWDPFP-UHFFFAOYSA-N
520487
1,4-diphenoxybenzene
C18H14O2
MFCD00038368
benzene, 1,4-diphenoxy, p-diphenoxybenzene, hydroquinone diphenyl ether, p-phenoxyphenoxybenzene, benzene, p-diphenoxy, 4-phenoxydiphenyl oxide, 1,1'-1,4-phenylenebis oxy dibenzene, 1,4-diphenoxy-benzene, acmc-1cqa0
CHEBI:39271
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC3=CC=CC=C3

Specifica

1,4-Diphenoxybenzene
202°C (395°F)
72°C to 73°C
3061-36-7
MFCD00038368
benzene, 1,4-diphenoxy, p-diphenoxybenzene, hydroquinone diphenyl ether, p-phenoxyphenoxybenzene, benzene, p-diphenoxy, 4-phenoxydiphenyl oxide, 1,1'-1,4-phenylenebis oxy dibenzene, 1,4-diphenoxy-benzene, acmc-1cqa0
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC3=CC=CC=C3
262.308
CHEBI:39271
98%
1.083
172°C (0.01mmHg)
100g
C18H14O2
2215945
UVGPELGZPWDPFP-UHFFFAOYSA-N
1,4-diphenoxybenzene
520487
262.31
Videos
SDS Documenti