Learn More
1,4-Dithiane-2,5-diol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dithiane-2,5-diol |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2 |
| Peso formulazione | 151.9966 |