Learn More
1,4-Dithiane-2,5-diol, TRC
Codice prodotto. 30135734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135734 25 g 25g
30003295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135734 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49384025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40018-26-6
Formula molecolare C4 H8 O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Sinonimo 1,4-Dithian-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde Dimer, NSC 106280, p-Dithiane-2,5-diol;
IUPAC Name 1,4-dithiane-2,5-diol
SMILES OC1CSC(O)CS1
Specifications
Materiale o nome chimico 1,4-Dithiane-2,5-diol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Peso formulazione 151.9966