Learn More
1,4-Dithio-DL-threitol, Electrophoresis Grade, 99%
Codice prodotto. 15446449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446449 1 g 1g
15456449 5 g 5g
15440377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15446449 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64545.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent for preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent for preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform, diethyl ether, acetone, ether and ethyl acetate.
Notes
Air and heat sensitive. Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents, reducing agents and alkalies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12-3-3483
Formula molecolare C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Numero MDL MFCD00004877
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC Name (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dithio-DL-threitol
Punto di fusione 40°C to 43°C
Colore White
Punti di ebollizione 125°C to 130°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Quantità 1 g
Beilstein 1719757
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,3376
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dithio-DL-threitol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dithio-DL-threitol