Learn More
1,4-Dithiothreitol, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568774 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
POLYSTORMOR
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15568774 100 g Poly Bottle Pezzo
15548774 5 g POLYSTORMOR Pezzo
15558774 25 g POLYSTORMOR Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15568774 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore F78003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3652.95€
    1947.35€ / pezzi 1
    Risparmia 1705.60€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
  • High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography.
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identificatori chimici
CAS 12-3-3483
Formula molecolare C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC Name (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dithiothreitol
Punto d'infiammabilità 109.00°C
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 100 g
Gravità specifica 1L = 1.00kg
Peso formulazione 154.25
Grado Ultrapure Bioreagent
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dithiothreitol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithiothreitol