Learn More
1-(4-Fluorobenzyl)-1,4-diazepane, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 208.28 |
| Percent Purity | 95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?