Learn More
1-(4-Fluorobenzyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10079391
Cambia vista
Click to view available options
:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10079391 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10079391 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00127DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Fluorobenzyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
CAS 96449-68-2
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C12H12FNO3
Numero MDL MFCD03086215
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo, 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxidanylidene-pyrrolidine-3-carboxylic acid
InChI Key IYAFJFDPMVQTJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CN(C1=O)CC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
IUPAC Name 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 237.23
PubChem CID 2780702
Peso formulazione 237.23
Percent Purity 97%