Learn More
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamide, TRC
Codice prodotto. 30390070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30390070 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390070 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59529010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam
CAS 372941-46-3
Formula molecolare C15 H10 F N O3
Quantità 10 mg
Sinonimo 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide
InChI Formula InChI=1S/C15H10FNO3/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20-13/h1-7,13H,(H2,17,18)
SMILES NC(=O)c1ccc2C(OC(=O)c2c1)c3ccc(F)cc3
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 271.24
Peso formulazione 271.0645