Learn More
1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 849217-48-7 |
| Formula molecolare | C11 H10 F N O3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-[[(4-fluorophenyl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 1-[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-(4-Fluorophenylcarbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H10FNO3/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9(14)11(5-6-11)10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(F)cc2 |
| IUPAC Name | 1-[(4-fluorophenyl)carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 223.2 |
| Peso formulazione | 223.064 |