Learn More
1-(4-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10309270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10309270
Marca: Thermo Scientific Acros 304830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Nota nome 99%
CAS 83706-50-7
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H12FN
Indice di rifrazione 1.5140 to 1.516
Numero MDL MFCD00800616
Quantità 5 g
Sinonimo 1-4-fluorophenyl cyclopentanecarbonitrile, 1-4-fluorophenyl cyclopentane-1-carbonitrile, 1-4-fluoro-phenyl-cyclopentanecarbonitrile, cyclopentanecarbonitrile,1-4-fluorophenyl
InChI Key MAGOCEYAQAZRNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)F
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 189.09
PubChem CID 2733239
Peso formulazione 189.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid