Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole, 96%
Codice prodotto. 11439487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439487 100 g 100g
11419487 5 g 5g
11429487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22003.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 52431-78-4 | C7H6N4OS | 194.212 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52431-78-4
Formula molecolare C7H6N4OS
Molecular Weight (g/mol) 194.212
Numero MDL MFCD00132898
InChI Key MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-hydroxyphenyl-5-mercaptotetrazole, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-4-hydroxyphenyl-2h-tetrazole-5-thione, 1-4-hydroxyphenyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-4-hydroxyphenyl, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5 4h-thione, 4-5-sulfanyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl phenol, 1,2-dihydro-1-p-hydroxyphenyl-5h-tetrazole-5-thione, 4-5-mercapto-1h-tetrazol-1-yl phenol, 4-5-sulfanyl-1h-tetrazol-1-yl phenol
PubChem CID 3034725
IUPAC Name 1-(4-hydroxyphenyl)-2H-tetrazole-5-thione
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=S)N=NN2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
Punto di fusione 169°C to 171°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 194.21
Percent Purity 96%