Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime), Mikromol™
Codice prodotto. 30051328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051328 25 mg 25mg
30049904 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051328 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0042.120025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
CAS 34523-34-7
Nomi componenti o analita 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
SMILES C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-[(Z)-N-hydroxy-C-methylcarbonimidoyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 151.0633 g/mol