Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10582992 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10582992 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10582992 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Nota nome 98%
CAS 56621-48-8
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C10H14N2O
Numero MDL MFCD00066156
Quantità 1g
Sinonimo 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
InChI Key GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
IUPAC Name 4-(piperazin-1-yl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 178.24
PubChem CID 92467
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.