Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, TRC
Codice prodotto. 30397576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397576 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9528885G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
CAS 56621-48-8
Formula molecolare C10H14N2O
Quantità 5 g
Sinonimo Phenol, 4-(1-piperazinyl)-, 4-(1-Piperazinyl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-Piperazinophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, p-(1-Piperazinyl)phenol
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11,13H,5-8H2
SMILES Oc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC Name 4-piperazin-1-ylphenol
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Peso formulazione 178.1106