Learn More
1-(4-Iodobenzyl)-1H-pyrazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10644785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10644785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10644785 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56011DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 143128-30-7
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C10H9IN2
Numero MDL MFCD08435917
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl methyl, acmc-20n26c, 1-4-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
InChI Key QRCIIHVBALOAQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)I
IUPAC Name 1-[(4-iodophenyl)methyl]pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 284.1
PubChem CID 21947282
Peso formulazione 284.1
Percent Purity 95%