Learn More
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10272632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10272632 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10354422 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10272632 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18411CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 368869-86-7
Formula molecolare C9H7IN2
Molecular Weight (g/mol) 270.07
Numero MDL MFCD02681941
InChI Key ADIQBEMLKKKISJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776481
IUPAC Name 1-(4-iodophenyl)pyrazole
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-4-iodophenyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl pyrazole, 4-iodophenyl pyrazole, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl
Peso formulazione 270.07
Percent Purity 95%