Learn More
1-(4-Iodophenyl)hydrazine 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10743253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10743253 1 g Amber Glass Bottle 1g
10680443 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10743253 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01374DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 13116-27-3
Formula molecolare C6H7IN2
Molecular Weight (g/mol) 234.04
InChI Key IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
PubChem CID 704591
IUPAC Name (4-iodophenyl)hydrazine
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)I
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(4-Iodophenyl)hydrazine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare IC6H4NHNH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 234.04
Percent Purity 95%