Learn More
1-(4-Iodophenyl)pyrrole, 97%
Codice prodotto. 11498176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498176 5 g 5g
11488176 1 g 1g
11408186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498176 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15305.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92636-36-7 | C10H8IN | 269.085 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92636-36-7
Formula molecolare C10H8IN
Molecular Weight (g/mol) 269.085
Numero MDL MFCD00052399
InChI Key FMURNAZHVQDQQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-iodophenyl pyrrole, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole, acmc-20apaj, 4-iodophenyl pyrrole, maybridge1_002926, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole,1-4-iodophenyl, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 272430
IUPAC Name 1-(4-iodophenyl)pyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Iodophenyl)pyrrole
Punto di fusione 128°C to 133°C
Quantità 5 g
Beilstein 7915717
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 269.09
Percent Purity 97%