Learn More
1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone), Mikromol™
Codice prodotto. 30051973
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051973 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051973 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.57
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Nomi componenti o analita 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C11 H14 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-propan-2-ylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Quantità 100 mg
Peso formulazione 162.1045 g/mol