Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10560932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10560932 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10560932 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00307DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 423768-44-9
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H12N2O2
Numero MDL MFCD03407348
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-4-methoxyphenyl-5-methyl, acmc-20apaf, 1-4-methoxy-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde
InChI Key SYBPJZRAGTVHTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C=O
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 216.24
PubChem CID 2779735
Peso formulazione 216.24
Percent Purity 95%