Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10425502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10425502 1 g Amber Glass Bottle 1g
10334372 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10425502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00105DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Identificatori chimici
CAS 187998-64-7
Formula molecolare C12H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 232.239
Numero MDL MFCD02677745
InChI Key JPFGKGZYCXLEGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776133
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-methoxyphenyl-5-methyl
Peso formulazione 232.24
Percent Purity 97%