Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30474342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30474342 25 mg 25mg
30466654 10 mg 10mg
30470717 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30474342 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28708525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2518444-61-4
Formula molecolare C25H22N4O5
Molecular Weight (g/mol) 458.47
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=O)=C1C=CN3C(C=C4)=CC=C4N5C(CCCC5)=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H22N4O5/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)29-23-20(22(26-29)25(32)33)13-15-28(24(23)31)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(27)30/h5-13,15H,2-4,14H2,1H3,(H,32,33)
Peso formulazione 458.16