Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)imidazole, 98%
Codice prodotto. 11441090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11441090 1 g 1g
11451090 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441090 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25621.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10040-95-6 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10040-95-6
Formula molecolare C10H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 174.203
Numero MDL MFCD00060492
InChI Key XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82328
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)imidazole
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Punto di fusione 64°C to 67°C
Punti di ebollizione 120°C (0.1 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-methoxyphenyl-1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl imidazole, n-4-methoxyphenyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-1h-imidazole, acmc-20ahwg, 4-imidazol-1-yl anisole, 4-imidazol-1-yl-anisole, 1-imidazolyl-4-methoxybenzene, 1h-imidazole,1-4-methoxyphenyl
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 98%