Learn More
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10705293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10705293 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10705293 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW04207DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 30186-38-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H11NO
Numero MDL MFCD01567103
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-methylphenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-p-tolyl-2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-4-methylphenyl, acmc-20apac, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carboxaldehyde
InChI Key LASYAEOJPVQNFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1C=O
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)pyrrole-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 185.23
PubChem CID 564322
Peso formulazione 185.23
Percent Purity 97%