Learn More
1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, Mikromol™
Codice prodotto. 17953616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17953616 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17953616 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0344.100025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Nomi componenti o analita 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H9 F3 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
InChI Formula InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 230.18
Quantità 25 mg
Peso formulazione 230.0555 g/mol