Learn More
1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, TRC
Codice prodotto. 30472054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472054 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3206351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Formula molecolare C11 H9 F3 O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
InChI Formula InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 230.18
Peso formulazione 230.0555