Learn More
1-(4-Methylphenyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 10712073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712073 5 g Bottiglia in vetro 5g
10722073 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10712073 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370830050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39593-08-3 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39593-08-3
Formula molecolare C11H16N2
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Numero MDL MFCD00040737
InChI Key ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-methylphenyl piperazine, 1-p-tolyl piperazine, 1-p-tolyl-piperazine, 1-4-methylphenyl-piperazine, 1-4-methyl phenyl piperazine, 1-p-tolylpiperazine, acmc-1adtx, 4-methylphenyl piperazine, 4-4-methylphenyl piperazine, 1-4-methyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 83113
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)piperazine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methylphenyl)piperazine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 34°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Methylphenyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.