Learn More
1,4-Naphthoquinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Naphthoquinone |
| CAS | 130-15-4 |
| Formula molecolare | C10 H6 O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | naphthalene-1,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.15 |
| Peso formulazione | 158.0368 |