Learn More
1,4-Naphthoquinone, TRC
Codice prodotto. 30479898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479898 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479898 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN36848825G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Naphthoquinone
CAS 130-15-4
Formula molecolare C10 H6 O2
Quantità 25 g
Sinonimo 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone
InChI Formula InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
IUPAC Name naphthalene-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Peso formulazione 158.0368