Learn More
1-(4-Nitrophenyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 11349475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349475 100 g 100g
11329475 5 g 5g
11339475 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349475 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18700.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6269-89-2 | C10H13N3O2 | 207.233 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6269-89-2
Formula molecolare C10H13N3O2
Molecular Weight (g/mol) 207.233
Numero MDL MFCD00005961
InChI Key VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-piperazine, n-4-nitrophenyl piperazine, n-4-nitrophenyl-piperazine, 4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl piperazin, pubchem8580, 4-nitrophenylpiperazine
PubChem CID 80447
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Punto di fusione 129°C to 133°C
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 207.23
Percent Purity ≥98%