Learn More
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Codice prodotto. 11400458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400458 25 g 25g
11410458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11400458 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24600.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6410-10-2 | C16H11N3O3 | 293.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6410-10-2
Formula molecolare C16H11N3O3
Molecular Weight (g/mol) 293.28
Numero MDL MFCD00003908
InChI Key ACHQDMGGRZPFAW-VLGSPTGOSA-N
ChEBI CHEBI:7986
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Punto di fusione 248°C to 252°C
Quantità 25 g
Beilstein 680469
Sinonimo pentoxifylline, trental, oxpentifylline, pentoxifyllin, torental, pentoxyphylline, pentoxil, dimethyloxohexylxanthine, pentoxiphyllium, vazofirin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1
IUPAC Name (1Z)-1-[2-(4-nitrophenyl)hydrazin-1-ylidene]-1,2-dihydronaphthalen-2-one
PubChem CID 4740
Peso formulazione 293.28