Learn More
1,4-Oxathiane, 98+%
Codice prodotto. 11449196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449196 5 g 5g
11459196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18052.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15980-15-1 | C4H8OS | 104.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15980-15-1
Formula molecolare C4H8OS
Molecular Weight (g/mol) 104.167
Numero MDL MFCD00006573
InChI Key JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-thioxane, p-thioxane, 1-oxa-4-thiacyclohexane, ccris 1746, 1,4-oxathiin, 2,3,5,6-tetrahydro, thioather, 1 pound not4-thioxane, 1-thia-4-oxacyclohexane, acmc-1bt7b, wln: t6o dstj
PubChem CID 27596
IUPAC Name 1,4-oxathiane
SMILES C1CSCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Oxathiane
Densità 1.114
Punti di ebollizione 147°C to 148°C
Punto d'infiammabilità 42°C (107°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.507
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 102552
Peso formulazione 104.17
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Oxathiane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Oxathiane