Learn More
1,4-Phenylenediamine, TRC
Codice prodotto. 30011782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011782 5 g 5g
30040800 1 g 1g
30009338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011782 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3198455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-50-3
Formula molecolare C6 H8 N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Sinonimo 1,4-Benzenediamine, p-Phenylenediamine (8CI), (4-Aminophenyl)amine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Diaminobenzol, 1,4-Phenylenediamine, 4-Aminoaniline, 4-Phenylenediamine, BASF Ursol D, Benzofur D, Black for Fur D, C.I. 76060, C.I. Developer 13, C.I. Oxidation Base 10, Developer PF, Durafur Black R, Fouramine D, Fourrine 1, Fourrine D, Fur Black 41867, Fur Brown 41866, Fur Yellow, Furro D, Futramine D, NSC 4777, Nako H, Orsin, PDA, PPD, Paramine, Pelagol D, Pelagol DR, Pelagol Grey D, Peltol D, Renal PF, Rodol D, Rodol DJ, Tertral D, Ursol D, Zoba Black D, p-Aminoaniline, p-Benzenediamine, p-Diaminobenzene, pPDA
IUPAC Name benzene-1,4-diamine
SMILES Nc1ccc(N)cc1
Specifications
Materiale o nome chimico 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Peso formulazione 108.0687
Percent Purity >95%