Learn More
1-(4-Piperidyl)-1H-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10151122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10151122 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10407242 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10151122 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM10095CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 79098-80-9
Formula molecolare C11H15ClN4
Molecular Weight (g/mol) 238.719
Numero MDL MFCD00831110
InChI Key SIZIQJKLJZWLLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-piperidyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-ylbenzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1h-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, c11h14n4.hcl, 4-piperidylbenzotriazole, chloride, 4-benzotriazol-1-yl-piperidine hcl salt, 4-benzotriazol-1-ylpiperidine hydrochloride, 1-4-piperidinyl benzotriazole hydrochloride
PubChem CID 2779380
IUPAC Name 1-piperidin-4-ylbenzotriazole;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1N2C3=CC=CC=C3N=N2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Piperidyl)-1H-1, 2, 3-benzotriazole hydrochloride
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 238.72
Percent Purity 90%