Learn More
1-(4-Pyridyl)piperazine, ACROS Organics™
Codice prodotto. 11966531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11966531 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11966531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H13N3
Quantità 5 g
Sinonimo 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
InChI Key OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
IUPAC Name 1-pyridin-4-ylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 163.224
PubChem CID 70517
Peso formulazione 163.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Pyridyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.