Learn More
1-(4-Pyridyl)piperazine, TRC
Codice prodotto. 30420603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420603 10 mg 10mg
30411254 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30420603 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP84064010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Formula molecolare C9H13N3
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
SMILES N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1
IUPAC Name 1-pyridin-4-ylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Peso formulazione 163.1109