Learn More
1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10279103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10279103 10 g 10g
10138372 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10279103 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09870EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 943-27-1
Formula molecolare C12H16O
Molecular Weight (g/mol) 176.259
InChI Key UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
IUPAC Name 1-(4-tert-butylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 176.26