Learn More
1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone, TRC
Codice prodotto. 30138136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138136 1 g 1g
30137999 5 g 5g
30005763 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138136 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6909301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 43076-61-5
Formula molecolare C14H19ClO
Molecular Weight (g/mol) 238.75
Sinonimo 4-Chloro-1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-butanone, 4’-tert-Butyl-4-chlorobutyrophenone, p-tert-Butyl-ω-chlorobutyrophenone, 4-Chloro-4’-tert-butylbutyrophenone
IUPAC Name 1-(4-tert-butylphenyl)-4-chloro-butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H19ClO/c1-14(2,3)12-8-6-11(7-9-12)13(16)5-4-10-15/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
Peso formulazione 238.1124