Learn More
1-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 15498455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498455 250 mg 250mg
15488455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15498455 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33424.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1215564-15-0 | C8H4ClF3N4O2S | 312.651 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1215564-15-0
Formula molecolare C8H4ClF3N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 312.651
Numero MDL MFCD11505058
InChI Key SADUDBJMXGGXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, chloro 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazol-4-yl sulfone
PubChem CID 51063957
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]pyrazole-4-sulfonyl chloride
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 97°C to 99°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 312.66
Percent Purity 95%