Learn More
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol, 96%
Codice prodotto. 11313816
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11313816
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16878.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1737-26-4 | C9H9F3O | 190.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1737-26-4
Formula molecolare C9H9F3O
Molecular Weight (g/mol) 190.165
Numero MDL MFCD00039618
InChI Key YMXIDIAEXNLCFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, a-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, acmc-1boxb, 1-4-trifluoromethylphenyl-ethanol, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-ethanol, alpha-methyl-4 trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 137186
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Densità 1.237
Punti di ebollizione 62°C to 63°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.458
Quantità 5 g
Beilstein 2257808
Peso formulazione 190.17
Percent Purity 97%