Learn More
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepane, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10651473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10651473 1 g 1g
10737275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10651473 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AW00488DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 238403-48-0
Formula molecolare C10H13F3N4
Molecular Weight (g/mol) 246.24
Numero MDL MFCD00728997
InChI Key XVAZHAVSZFQOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl homopiperazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl homopiperazine, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl, maybridge1_000269, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2782067
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepane
SMILES FC(F)(F)C1=NC(=NC=C1)N1CCCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1, 4-diazepane
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.23
Percent Purity 95%