Learn More
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepane, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1, 4-diazepane |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 246.23 |
| Percent Purity | 95% |