Learn More
1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one, TRC
Codice prodotto. 30455553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455553 2.5 g 2.50g
30451783 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30455553 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7914202.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42916-66-5
Formula molecolare C12H13F3O
Molecular Weight (g/mol) 230.23
Sinonimo 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, p-(Trifluoromethyl)valerophenone, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
IUPAC Name 1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pentan-1-one
SMILES O=C(CCCC)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Peso formulazione 230.09