Learn More
1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-Echinocandin B Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30386599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30386599 100 mg
30383757 50 mg
30375627 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386599 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE325645100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1029890-89-8
Formula molecolare C34H51N7O15 . HCl
Molecular Weight (g/mol) 834.3
Sinonimo Anidulafungin Nucleus
SMILES Cl.C[C@@H](O)[C@@H]1NC(=O)C(NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](O)CN2C(=O)C(NC(=O)[C@@H](N)C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](C)CN3C1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-Echinocandin B Hydrochloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C34H51N7O15.ClH/c1-12-10-41-24(25(12)47)32(54)39-30(52)20(46)9-18(35)28(50)36-21(13(2)42)33(55)40-11-17(45)8-19(40)29(51)38-23(31(53)37-22(14(3)43)34(41)56)27(49)26(48)15-4-6-16(44)7-5-15;/h4-7,12-14,17-27,30,42-49,52H,8-11,35H2,1-3H3,(H,36,50)(H,37,53)(H,38,51)(H,39,54);1H/t12-,13+,14+,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,30+;/m0./s1
Peso formulazione 833.321