Learn More
1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 97%, Maybridge™
Marca: Maybridge TL00212EA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 17610-21-8 Peso : 0.06000kg
Quantità | 10g |
---|
Identificatori chimici
17610-21-8 | |
230.351 | |
1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene | |
1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone |
C16H22O | |
IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N | |
2747562 | |
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C |
Specifica
1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one | |
10g | |
95% | |
1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene | |
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C | |
230.351 | |
230.35 |
Amber glass bottle | |
17610-21-8 | |
C16H22O | |
IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone | |
2747562 | |
95% |