Learn More
1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10793833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10793833 1 g 1g
10213622 10 g 10g
11316965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793833 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00212DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 17610-21-8
Formula molecolare C16H22O
Molecular Weight (g/mol) 230.351
InChI Key IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
PubChem CID 2747562
IUPAC Name 1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 230.35
Percent Purity 95%