Learn More
1,5,5-Trimethylhydantoin, 98%
Codice prodotto. 11441227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441227 100 g 100g
11421227 5 g 5g
11431227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11441227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24188.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6851-81-6 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6851-81-6
Formula molecolare C6H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.158
Numero MDL MFCD00040439
InChI Key ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5,5-trimethylhydantoin, 3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 1,5,5-trimethyl-imidazolidine-2,4-dione, 1,5,5-trimethyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, hydantoin, 1,5,5-trimethyl, 2,4-imidazolidinedione, 1,5,5-trimethyl, 1,5,5 trimethylhydantoin, acmc-209o3u, 1,5,5-trimethyl-hydantoin, 1,5,5-trimethyl hydantoin
PubChem CID 81295
IUPAC Name 1,5,5-trimethylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C(=O)NC(=O)N1C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5,5-Trimethylhydantoin
Punto di fusione 161°C to 164°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 142.16
Percent Purity 98%