Learn More
1,5-Anhydro-D-glucitol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,5-Anhydro-D-glucitol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 164.0685 |
| Percent Purity | >95% |