Learn More
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10786432
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
2620-27-1
C6H16N2O
132.21
VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
2724770
N-methyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]ethanamine
CNCCOCCNC
2620-27-1
C6H16N2O
132.21
VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
2724770
N-methyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]ethanamine
CNCCOCCNC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Colore Yellow
Densità 0.8720g/mL
Punti di ebollizione 76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.872
Sinonimo 2,2'-oxybis n-methylethanamine, ethanamine,2,2'-oxybis n-methyl, ethanamine, 2,2'-oxybis n-methyl, 1,5-bis methylamino-3-oxapentane, methyl 2-2-methylamino ethoxy ethyl amine, bmaop, n-methyl-2-methylaminoethyloxy ethylamine, n-methyl-2-2-methylamino ethoxy ethanamine, n-methyl-n-2-2-methylamino ethoxy ethyl amine
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Peso formulazione 132.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.