Learn More
1-(5-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10743633
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10743633
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM08258EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 22190-38-1
Formula molecolare C10H10BrNO
Molecular Weight (g/mol) 240.1
Numero MDL MFCD00056017
InChI Key WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
IUPAC Name 1-(5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl)ethanone
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(5-Bromo-2, 3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 240.1
Percent Purity 97%